Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kontrollinsats, PET Membran
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10303042
Change view
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Insatser per tallrik:
6
12
Kvantitet:
2
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Antal Wells Insatser per tallrik Kvantitet unitSize
10303042 0,4 μm 24 12 2 Paket med 24
10393032 0,4 μm 6 6 4 Paket med 24
10109361 1 μm 6 6 4 Paket med 24
10406421 1 μm 24 12 2 Paket med 24
10047911 3 μm 6 6 4 Paket med 24
10057911 3 μm 24 12 2 Paket med 24
10574271 8 μm 6 6 4 Paket med 24
10274901 8μ m 24 12 2 Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10303042 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354572
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd bredvid BD BioCoat™ infogar när man studerar effekter av ECM komponent som finns på BD BioCoat cellkulturinlägg
Corning BioCoat cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
Beläggningar inkluderar Corning Matrigel™ matris, fibronektin, kollagen och laminin.
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 12
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Porstorlek 0,4 μm
Typ Well Plate
Kvantitet 2
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Antal per förpackning 12/Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Ytbeläggning BioCoat Kontrollera
Antal Wells 24