Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kontrollinsats, PET Membran
Porstorlek:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
8μ m
Antal Wells:
6
24
Insatser per tallrik:
6
12
Kvantitet:
2
4
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such as cell adhesion, growth, invasion, migration and/or differentiation.
Coatings include Corning Matrigel™ matrix, Fibronectin, Collagen, and Laminin.
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifikationer
Specifikationer
| Insatser per tallrik | 12 |
| Kulturområde | 0.3 cm2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 1 μm |
| Typ | Well Plate |
| Kvantitet | 2 |
| Förvaringskrav | 2° to 8°C |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Ytbeläggning | BioCoat Control |
| Visa mer |