Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibrillärt kollagen Multiwell Plattinsats
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10192141
Porstorlek:
1 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
I oktober 2012 Corning förvärvade majoriteten av Becton Dickinson Upptäckt Labware företag. 2015, integrationen av Biologics-delen av Discovery Labware varumärken (inklusive Matrigel™ , BioCoat™ , FluoroBlok™ och PureCoat™ ) in i deras växande familj av Corning Life Sciences varumärken kommer att vara kompletta. Du kommer att märka ändringar på deras produkt och förpackningskonst, men själva produkterna och katalognumren kommer att förbli desamma.
Produktkod. 10192141
Brand: Corning™ 354474
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
I oktober 2012 Corning förvärvade majoriteten av Becton Dickinson Upptäckt Labware företag. 2015, integrationen av Biologics-delen av Discovery Labware varumärken (inklusive Matrigel™ , BioCoat™ , FluoroBlok™ och PureCoat™ ) in i deras växande familj av Corning Life Sciences varumärken kommer att vara kompletta. Du kommer att märka ändringar på deras produkt och förpackningskonst, men själva produkterna och katalognumren kommer att förbli desamma.
PET membran med 1μ m porstorlek
Förpackade 12 insatser i en 24-brunnars platta, 2 plattor per fodral
Corning BioCoat cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
Förvaring: 2° -8 °C; Hållbarhet:≥ 3 månader från leveransdatum
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 12
Kulturområde 0,3 cm 2
Material PET
Porstorlek 1 μm
Kvantitet 2
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Antal per förpackning 12/Pk.
nr per ärende 24/Cs.