Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Culture Slide, Human
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10163811
Antal Wells:
4
8
Typ:
Kammare och Microslides
Kulturrutschbana
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10163811
Brand: Corning™ 354559
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testade för deras förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
Humant fibronektin (HFN) är ett vitt spritt glykoprotein som används som ett substrat för att främja vidhäftning av celler genom dess centralbindande domän RGD-sekvens. HFN är en produkt av de flesta mesenkymala och epitelceller och finns i både ECM och plasma. Den huvudsakliga funktionen av HFN verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Snabb expansion av cellpopulationer
  • Serumfri eller reducerad serumodling
  • Cellvidhäftningsanalyser
  • Studier av effekter av HFN på cellbeteende
  • Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
  • Mänsklig plasma
  • OBS: Källmaterial testats för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp
    Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Fibronektinrenhet >90 % enligt SDS-PAGE
    Förvaring
  • 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Kammare och Microslides
    För användning med (applikation) Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
    Förvaringskrav 2° till 8 °C
    Antal per förpackning 3/Pk.
    nr per ärende 12/Cs.
    Ytbeläggning Fibronektin
    Antal Wells 4