Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Culture Slide, Human
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10478632
Change view
Antal Wells:
4
8
Typ:
Kammare och Microslides
Kulturrutschbana
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal Wells Typ unitSize
10478632 8 Kulturrutschbana Paket med 12
10163811 4 Kammare och Microslides Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10478632 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354631
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5715.00 SEK
    5613.13 SEK / Paket med 12
    Save 101.87 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testade för deras förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
Humant fibronektin (HFN) är ett vitt spritt glykoprotein som används som ett substrat för att främja vidhäftning av celler genom dess centralbindande domän RGD-sekvens. HFN är en produkt av de flesta mesenkymala och epitelceller och finns i både ECM och plasma. Den huvudsakliga funktionen av HFN verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Snabb expansion av cellpopulationer
  • Serumfri eller reducerad serumodling
  • Cellvidhäftningsanalyser
  • Studier av effekter av HFN på cellbeteende
  • Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
  • Mänsklig plasma
  • OBS: Källmaterial testats för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp
    Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Fibronektinrenhet >90 % enligt SDS-PAGE
    Förvaring
  • 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Typ Kulturrutschbana
    För användning med (applikation) Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
    Förvaringskrav 2° till 8 °C
    Antal per förpackning 3/Pk.
    nr per ärende 12/Cs.
    Ytbeläggning Fibronektin
    Antal Wells 8