Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin Culture Slide, Human
Beskrivning
Humant fibronektin (HFN) är ett vitt spritt glykoprotein som används som ett substrat för att främja vidhäftning av celler genom dess centralbindande domän RGD-sekvens. HFN är en produkt av de flesta mesenkymala och epitelceller och finns i både ECM och plasma. Den huvudsakliga funktionen av HFN verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
Applikationer inkluderar:
- Främjande av cellvidhäftning och spridning
- Snabb expansion av cellpopulationer
- Serumfri eller reducerad serumodling
- Cellvidhäftningsanalyser
- Studier av effekter av HFN på cellbeteende
- Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
OBS: Källmaterial testats för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Fibronektinrenhet >90 % enligt SDS-PAGE
Förvaring
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kulturrutschbana |
| För användning med (applikation) | Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Antal per förpackning | 3/Pk. |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Ytbeläggning | Fibronektin |
| Antal Wells | 8 |