Läs mer
Corning™ BioCoat™ 384-brunn, fibronektinbehandlad, U-formad-botten mikroplatta
Beskrivning
Svarta mikroplattor med glasbotten av hög optisk kvalitet är idealiska för att utföra cellbaserade analyser med högt innehåll med hjälp av bildsystem. Glasbotten ger en platt och optiskt klar yta som minskar autofokustiden, ökar genomströmningen och är idealisk för celltillväxt.
- Hög optisk kvalitet och reptåligt glas
- Glasbottentjocklek 200μ m lämpar sig väl för bildmikroskopi.
- Bottenplanhet <50μ m för att säkerställa planhet för bildåtergivningsenheter
- Låg bakgrundsfluorescens och minimal överhörning ger högsta möjliga optiska kvalitet för cellbaserade analyser.
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Med lock |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Klart |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Fibronektin |
| Visa mer |