Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronektin Multiwell Tallrik
Beskrivning
Humant fibronektin (HFN) är ett vitt spritt glykoprotein som används som ett substrat för att främja vidhäftning av celler genom dess centralbindande domän RGD-sekvens. HFN är en produkt av de flesta mesenkymala och epitelceller och finns i både ECM och plasma. Den huvudsakliga funktionen av HFN verkar vara i cellulär migration under sårläkning och utveckling, reglering av celltillväxt och differentiering och hemostas/trombos.
Applikationer inkluderar:
- Främjande av cellvidhäftning och spridning
- Snabb expansion av cellpopulationer
- Serumfri eller reducerad serumodling
- Cellvidhäftningsanalyser
- Studier av effekter av HFN på cellbeteende
- Förbättra överlevnaden av primära celler i kultur
Källa
OBS: Källmaterial testats för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Fibronektinrenhet >90 % enligt SDS-PAGE
Förvaring
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 3 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |