Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin TC-behandlad kulturskål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10080741
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 10080741
Brand: Corning™ 354403
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
  • Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi
  • Testade för deras förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
  • Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
  • Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Den humana plasman som användes vid framställningen av denna produkt testades och visade sig vara negativ för HBsAg och HIV-antikropp.
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Färg Klart
Kulturområde 21,3 cm 2
Material Polystyren
Form Rund
Typ Cellodlingsskål
nr per ärende 20/Cs.
Antal per förpackning 5/Pk.
Diameter (metrisk) 60 mm