Läs mer
Corning™ BioCoat™ Fibronectin TC-behandlad kulturskål
Beskrivning
- Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi
- Testade för deras förmåga att främja vidhäftning och spridning av BHK-21 hamsternjurceller
- Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
- Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
Den humana plasman som användes vid framställningen av denna produkt testades och visade sig vara negativ för HBsAg och HIV-antikropp.
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 58,1 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Typ | Cellodlingsskål |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |