Läs mer
Corning™ BioCoat™ FluoroBlok™ Fibronektincellkulturinlägg
Beskrivning
Förpackade 12 insatser i en 24-brunnars platta, 2 plattor per fodral
Corning BioCoat™ cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
- Tillgängliga som bekväma, individuella insatser är förpackade i färdiga att använda 24-brunnars plattor och som ett automationsvänligt 24-multibrunnsformat i ett stycke (klar PET endast membran)
- Kombinerade fördelar med Falcon™ inlägg belagda med HFN för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt
- Individuella insatser innehåller en 3.0μ m porstorlek PET eller Corning™ FluoroBlok PET membran
Förvaring: Förvara vid 2-°8 C, borta från direkt solljus, frys inte.; Hållbarhet: Minst 3 månader från leveransdatum
Beställningsinfo
Levereras färdig att använda Falcon™ Companion Tissue Culture Plates
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 4,2 cm 2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 3 μm |
| Typ | Tallrik |
| För användning med (applikation) | Främja vidhäftning av BHK-21-celler i serumfria media |
| Förvaringskrav | 2° till 8 °C |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Antal Wells | 24 |