Läs mer
Corning™ BioCoat™ Gelatinkulturrätt
Beskrivning
Används vanligtvis i odling av normala och transfekterade celltyper, inklusive vaskulära endotelceller (dvs. BME, BAEC), muskler, embryonala stammar, HUVEC för E-Selectin-uttryck och VEGF-induktion och F9-teratokarcinomceller för genuttrycksstudier.
- Tillhandahålla vidhäftning och tillväxtfrämjande substrat för odling av en mängd olika celler
- Lot-to-lot-konsistens resulterar i reproducerbara experiment
- Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
- Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
- Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kulturområde | 58,1 cm 2 |
| Form | Rund |
| Ytbehandling | Gelatin |
| Typ | Cellodlingsskål |
| nr per ärende | 10/Cs. |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |