Läs mer
Corning™ BioCoat™ Laminin Multiwell Tallrik
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10010781
Change view
Kulturområde:
2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kulturområde unitSize
10010781 2 cm 2 Paket med 5
1 options
Produktkod. 10010781 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354412
Främjande av cellvidhäftning och spridning
Laminin (LM), en huvudkomponent i basalmembran, är ett multifunktionellt glykoprotein som används som ett substrat för att odla och upprätthålla differentierad funktion hos en mängd olika celler. Laminin har i kultur visat sig stimulera neuritutväxt, främja cellvidhäftning, kemotaxi, celldifferentiering och neuronal överlevnad.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Induktion av celldifferentiering och neuritutväxt
  • Ökar spridningen av myoblaster
  • Studier av effekter av laminin på cellbeteende
  • Cellvidhäftningsanalyser
Källa
  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mustumör
  • Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/musneuroblastomceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Lamininrenhet >90 % enligt SDS-PAGE (innehåller entactin)
    Förvaring
  • 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Array 4 x 6
    Stängningsfärg Klart
    Förslutning ingår Ja
    Stängningsmaterial Polystyren
    Bottenform Plan
    Färg Klart
    Kulturområde 2 cm 2
    Material Polystyren
    Form Rektangulär
    Sterilitet Icke-steril
    Ytbehandling Cellkultur
    Typ Cellodlingsplatta med flera brunnar
    Räkna väl 24
    För användning med (applikation) Förbättring av neuronal cellvidhäftning till plast och glas, främjande av neuritutväxt, odling av gliaceller som matarlager för neuroner, konstruktion av neurala cellmodellsystem för att studera CNS-funktion, utveckling och sjukdomar
    Inkluderar Lock
    nr per ärende 5/Cs.
    Antal per förpackning 1/Pk.
    Kvantitet 5/Cs.
    Källa Mus Laminin
    Förvaringskrav 2 °C till 8 °C