Läs mer
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandlade kulturrätter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Beskrivning
Laminin (LM), en huvudkomponent i basalmembran, är ett multifunktionellt glykoprotein som används som ett substrat för att odla och upprätthålla differentierad funktion hos en mängd olika celler. Laminin har i kultur visat sig stimulera neuritutväxt, främja cellvidhäftning, kemotaxi, celldifferentiering och neuronal överlevnad.
Applikationer inkluderar:
- Främjande av cellvidhäftning och spridning
- Induktion av celldifferentiering och neuritutväxt
- Ökar spridningen av myoblaster
- Studier av effekter av laminin på cellbeteende
- Cellvidhäftningsanalyser
Källa
Kvalitetskontroll
- Testad för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/musneuroblastomceller
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
- Lamininrenhet >90 % enligt SDS-PAGE (innehåller entactin)
Förvaring
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 21,3 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Typ | Cellodlingsskål |
| nr per ärende | 20/Cs. |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| Stödjande membran | Laminin |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |