Läs mer
Corning™ BioCoat™ Laminin TC-behandlade kulturrätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10526381
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 5
Produktkod. 10526381
Brand: Corning™ 354452
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/mus och humana neuroblastomceller
Laminin (LM), en huvudkomponent i basalmembran, är ett multifunktionellt glykoprotein som används som ett substrat för att odla och upprätthålla differentierad funktion hos en mängd olika celler. Laminin har i kultur visat sig stimulera neuritutväxt, främja cellvidhäftning, kemotaxi, celldifferentiering och neuronal överlevnad.
Applikationer inkluderar:
  • Främjande av cellvidhäftning och spridning
  • Induktion av celldifferentiering och neuritutväxt
  • Ökar spridningen av myoblaster
  • Studier av effekter av laminin på cellbeteende
  • Cellvidhäftningsanalyser
Källa
  • Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) mustumör
  • Kvalitetskontroll
    • Testad för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/musneuroblastomceller
    • Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
    • Lamininrenhet >90 % enligt SDS-PAGE (innehåller entactin)
    Förvaring
  • 2 °C till 8 °C. Får ej frysas.
  • Beställningsinfo
    Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Bottenform Rund
    Färg Klart
    Kulturområde 58,1 cm 2
    Material Polystyren
    Form Rund
    Typ Cellodlingsskål
    nr per ärende 10/Cs.
    Antal per förpackning 5/Pk.
    Stödjande membran Laminin
    Diameter (metrisk) 100 mm