Läs mer
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammaren med Corning™ Matrigel Matris
Beskrivning
Corning BioCoat cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
Beläggningar inkluderar Corning Matrigel™ matris, fibronektin, kollagen och laminin.
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 8μ m |
| För användning med (applikation) | Studier där minimal störning av tillväxtfaktorer är önskvärd |
| Kvantitet | 2 |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| nr per ärende | 24/Cs. |
| Ytbeläggning | Matrigel™ Matris |
| Insatser per tallrik | 24 |