Läs mer
Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammaren med Corning™ Matrigel Matris
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11563570
Insatser per tallrik:
6
24
Kvantitet:
2
4
Kulturområde:
0,3 cm 2
4,2 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Produktkod. 11563570
Brand: Corning™ 354481
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ge snabb och reproducerbar kvantifiering av cellinvasion in vitro . Corning™ BioCoat™ Matrigel™ Invasionskammaren med Corning Matrigel Matrix™ cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och differentiering.
Corning BioCoat cellkulturinlägg är förbelagda med extracellulära matrisproteiner för tillämpningar som kräver en proteinbelagd cellyta, såsom cellvidhäftning, tillväxt, invasion, migration och/eller differentiering.
Beläggningar inkluderar Corning Matrigel™ matris, fibronektin, kollagen och laminin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Insatser per tallrik 6
Kulturområde 4,2 cm 2
Material PET
Porstorlek 8μ m
För användning med (applikation) Studier där minimal störning av tillväxtfaktorer är önskvärd
Kvantitet 4
Antal per förpackning 6/Pk.
nr per ärende 24/Cs.
Ytbeläggning Matrigel™ Matris