Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-lysin
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11503550
Change view
Kvantitet:
20 mg
Förpackningsstorlek:
20mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11503550 20 mg 20mg
1 options
Produktkod. 11503550 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354210
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas för odling av neuroner, gliaceller och transfekterade celler
Corning™ Poly-D-Lysine, 20 mg, används för att odla en mängd olika celltyper, särskilt neuroner, gliaceller och transfekterade celler.
Källa
Syntetisk
Kvalitet
Visas främja cellvidhäftning och spridning av cerebellära granulceller från råtta
Funnet negativt för bakterier, svampar och mykoplasma
Molekylvikt
500-550 kD
Förberedelse och förvaring
Stabil i tre månader vid 2° till 8 °C (lyofiliserad) eller tre månader vid -20 °C (solubiliserad
Hantering
Rekommenderad koncentration: 2,5-5μ g/cm² tillväxtyta beroende på celltyp
Formulering
Lyofiliserad från vattenlösning; rekonstituera i dH20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Koncentration Rekommenderad koncentration: 2,5-μ5 g/cm 2 tillväxtyta beroende på celltyp
Form Frystorkat material
Produkttyp Poly-D-lysin
Kvantitet 20 mg
Källa Syntetisk