Learn More
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kvantitet:
10/cs.
100/cs.
20/cs.
40/cs.
5/cs.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 5
Beschreibung
- Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
- Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
- Belagd med 0,2 mikron filtrerad PDL i ett renrum
Bestellinformation
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Spezifikation
Spezifikation
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Förslutning ingår |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Rund |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 9.6 sq. cm |
| Material | Polystyren |
| Form | Rund |
| Ytbehandling | Poly-D-lysin |
| Typ | Cellodlingsskål |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur