Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10478822
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kvantitet:
10/cs.
100/cent.
20 kr.
40/cs.
5/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 5
Produktkod. 10478822
Brand: Corning™ 356467
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
  • Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
  • Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
  • Belagd med 0,2 mikron filtrerad PDL i ett renrum
Obs: Rätter är inte slutsteriliserade och tilldelas inte en SAL-nivå.
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Rund
Färg Klart
Kulturområde 9.6 sq. cm
Material Polystyren
Form Rund
Ytbehandling Poly-D-lysin
Typ Cellodlingsskål
Inkluderar Lock
Kvantitet 100/cent.
Diameter (metrisk) 35 mm