Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin kulturskål
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10632122
Change view
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
100 mm
150 mm
Kvantitet:
10/cs.
100/cent.
20 kr.
40/cs.
5/cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Paket med 20
Paket med 40
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Kvantitet unitSize
10632122 100 mm 40/cs. Paket med 40
10399320 35 mm 20 kr. Paket med 20
10478822 35 mm 100/cent. Paket med 100
10003860 60 mm 20 kr. Paket med 20
10145290 100 mm 10/cs. Paket med 10
10204281 60 mm 100/cent. Paket med 100
10307432 150 mm 5/cs. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10632122 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356469
Idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
  • Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
  • Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
  • Belagd med 0,2 mikron filtrerad PDL i ett renrum
Obs: Rätter är inte slutsteriliserade och tilldelas inte en SAL-nivå.
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Klart
Förslutning ingår Förslutning ingår
Stängningsmaterial Polystyren
Bottenform Rund
Färg Klart
Kulturområde 58.1 sq. cm
Material Polystyren
Form Rund
Ytbehandling Poly-D-lysin
Typ Cellodlingsskål
Inkluderar Lock
Kvantitet 40/cs.
Diameter (metrisk) 100 mm