Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-D-Lysin/Laminin Culture Slide
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10629842
Antal Wells:
8
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 10629842
Brand: Corning™ 354688
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testad för förmågan att främja neuritutväxt med NG108 råttgliom/musneuroblastomceller
Corning™ BioCoatTM 8-brunnars odlingsglas med en enhetlig applicering av PDL/Laminin. Glasskiva med polystyrenkärl, lock och säkerhetsborttagningsverktyg. 4/pack, 12/etui. Corning BioCoat produkter är en idealisk lösning för förbättrad cellvidhäftning och tillväxt av en mängd olika primära celler och transformerade celler i serumfria eller seruminnehållande kulturer. Corning erbjuder anpassade beläggningsmöjligheter.
Hållbarhet: ≥ 3 månader från leveransdatum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kulturrutschbana
För användning med (applikation) Adhesion, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Förvaringskrav 2° till 8 °C
Antal per förpackning 3/Pk.
nr per ärende 12/Cs.
Antal Wells 8