Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-L-lysin kulturrätter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10102231
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
Antal per förpackning:
20/paket
5/paket
nr per ärende:
100/cent.
20 kr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Produktkod. 10102231
Brand: Corning™ 356517
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillhandahåller utmärkt substrat för cellvidhäftning och differentiering av primära neuroner, glia-, neuroblastom- och gliomceller
Lämplig för att främja vidhäftning av transfekterade cellinjer och andra kräsna celltyper. Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi.
  • Minimera analysfel på grund av cellavlossning
  • Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
  • Förbelagd med Poly-L-Lysine för att eliminera tidskrävande förberedelser
  • Lot-to-lot-konsistens ger reproducerbara experiment
  • Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
  • Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rund
Kulturområde 21.3 sq. cm
Form Rund
Ytbehandling Poly-L-lysin
Typ Cellodlingsskål
nr per ärende 20 kr.
Antal per förpackning 20/paket
Diameter (metrisk) 60 mm