Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-L-lysin kulturrätter
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
Antal per förpackning:
20/paket
5/paket
nr per ärende:
100/cent.
20 kr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 20
Beskrivning
Lämplig för att främja vidhäftning av transfekterade cellinjer och andra kräsna celltyper. Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi.
- Minimera analysfel på grund av cellavlossning
- Matriskomponenter appliceras som en jämn, optiskt klar beläggning
- Förbelagd med Poly-L-Lysine för att eliminera tidskrävande förberedelser
- Lot-to-lot-konsistens ger reproducerbara experiment
- Alla partier testade och visade negativa för bakterier och svampar
- Cellware har testats för förmågan att främja fast vidhäftning av cerebellära granulceller från råtta
För vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer
Beställningsinfo
Tillgängliga bulkvantiteter; vänligen kontakta din kundtjänstrepresentant.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Rund |
| Kulturområde | 9.6 sq. cm |
| Form | Rund |
| Ytbehandling | Poly-L-lysin |
| Typ | Cellodlingsskål |
| nr per ärende | 100/cent. |
| Antal per förpackning | 20/paket |
| Diameter (metrisk) | 35 mm |