Läs mer
Corning™ BioCoat™ Poly-L-ornitin/laminin Multiwell Tallrik
Beskrivning
För vissa applikationer, användningen av en kombination av ECM proteiner, såsom laminin (LM) och fibronektin (HFN) eller LM och bindningsfaktorer såsom poly-D-lysin (PDL) eller poly-L-orinthin (PLO) har visat sig vara överlägsna användningen av endera ensam. Corning BioCoat PDL/LM och PLO/LM Cultureware är lämplig för att odla många olika typer av nätverk av perifera nervsystemet (PNS) och centrala nervsystemet (CNS) och är användbart för att främja neural cellvidhäftning och differentiering. Corning BioCoat LM/HFN Cultureware tillhandahåller en in vitro -miljö som främjar cellvidhäftning och omfattande processbildning.
Applikationer inkluderar:
- Förbättring av neuronal cellvidhäftning till plast och glas
- Främjande av neuritutväxt
- Odling av gliaceller som matarlager för neuroner
- Konstruktion av neurala cellmodellsystem för att studera CNS-funktion, utveckling och sjukdomar
Källa
- PDL, syntetisk (molekylvikt 75-150 kD)
- PLO, syntetisk (MW 30-70 kD)
- Laminin, EHS mustumör
- Fibronektin, human plasma
- OBS: Källmaterial testats för hepatit B-antigen och HIV-1-antikropp.
Kvalitetskontroll
- PDL/LM och PLO/LM testade för förmåga att initiera differentiering (neuritutväxt) av NG-108 råttgliom/musneuroblastomceller
- LM/HFN testades för receptoragonist-inducerade förändringar i intracellulärt kalcium med Fluo-3A (en långvågig fluorescerande kalciumindikator) i primära råttkortikala neuronberikade kulturer
- Testad och funnit negativ för bakterier och svampar
Förvaring
- 2° till 8 °C. Får ej frysas.
Specifikationer
Specifikationer
| Array | 2 x 3 |
| Stängningsfärg | Klart |
| Förslutning ingår | Ja |
| Stängningsmaterial | Polystyren |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Material | Polystyren |
| Form | Rektangulär |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |