Läs mer
Corning™ Svart 384-brunnars polypropen analysplatta
Produktkod. 10400672 Handla allt Corning Produkter
Change view
Lock:
Med lock
Utan lock
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lock Sterilitet Förpackningsstorlek
10400672 Utan lock Icke-steril Paket med 100
11363725 Med lock Sterila Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10400672 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3658
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10215.00 SEK
    9545.76 SEK / Paket med 100
    Save 669.24 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägre sammansättningsvidhäftning och högre lösningsmedelsbeständighet än polystyrenplattor
  • Idealisk för fluorescensanalyser och för förvaring av föreningar
  • Brunnar med rund botten
  • Obehandlad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera 96 brunnar
Lock Utan lock
Array 16 x 24
Färg Svart
Material Polypropen
Antal Wells 384
Volym (metrisk) Fungerar 0,015 till 0,07 ml
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För fluorescensanalyser och lagring av föreningar
Kvantitet 100/Cs.