Läs mer
Corning™ Svart 384-brunnars polypropen analysplatta
Handla allt Corning Produkter
Lock:
Utan lock
With Lid
Sterilitet:
Icke-steril
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Idealisk för fluorescensanalyser och för förvaring av föreningar
- Brunnar med rund botten
- Obehandlad
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | 96 brunnar |
| Lock | Utan lock |
| Array | 16 x 24 |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 384 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0,015 till 0,07 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund |
| Visa mer |