Läs mer
Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17293594 Handla allt Corning Produkter
Halsfinish:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Antal per förpackning:
12/förpackning
288/Förpackning
32/förp.
72/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Produktkod. 17293594
Brand: Corning™ 9999281
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstå effekter av temperatur och ånga vid autoklavering
Dessa lock är tillverkade av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kepsar har en inlimmad vit gummifoder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material Fenolharts
Antal per förpackning 12/förpackning
Liner material Gummi
Halsfinish 28-410
Höjd (metrisk) 20 mm
Produkttyp Screw Cap