Läs mer
Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock
Handla allt Corning Produkter
Halsfinish:
15-415
18-415
28-410
38-430
40-400
Antal per förpackning:
12/förpackning
288/Förpackning
32/förp.
72/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 288
Beskrivning
Dessa lock är tillverkade av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kepsar har en inlimmad vit gummifoder.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Material | Fenolharts |
| Antal per förpackning | 12/förpackning |
| Liner material | Gummi |
| Halsfinish | 28-410 |
| Höjd (metrisk) | 20 mm |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |