Läs mer
Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder
Handla allt Corning Produkter
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-400
Höjd (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 192
Paket med 288
Beskrivning
Tillverkad av tillverkad specialformulerad harts för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder ger en mycket inert tätningsyta.
Denna lock är tillverkad av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kåporna är försedda med ett inlimmat gummifoder över vilket är fast förbundet med ett PTFE-gränssnitt som ger en mycket inert tätningsyta.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 24-400 |
| Liner material | PTFE |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Fenol |
| Färg | Svart |
| Höjd (metrisk) | 12,5 mm |
| Antal per förpackning | 12/Pk. |
| nr per ärende | 12/Cs. |
| Spetsmaterial | PTFE, Gummi |