Få mere at vide
Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11333865 Shop alle Corning produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-400
Höjd (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
Pakningsstørrelse:
Paket med 12
Paket med 192
Paket med 288
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11333865
Brand: Corning™ 999818
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tillverkad av tillverkad specialformulerad harts för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder ger en mycket inert tätningsyta.
Denna lock är tillverkad av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kåporna är försedda med ett inlimmat gummifoder över vilket är fast förbundet med ett PTFE-gränssnitt som ger en mycket inert tätningsyta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stängningsstorlek 18-415
Liner material PTFE
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Fenol
Färg Svart
Höjd (metrisk) 17,5 mm
Antal per förpackning 192/Pk.
nr per ärende 192/Cs.
Spetsmaterial PTFE, Gummi
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.