Läs mer
Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11931899 Handla allt Corning Produkter
Stängningsstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-400
24-410
Höjd (metrisk):
12,5 mm
13,5 mm
16 mm
17,5 mm
18,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 192
Paket med 288
Produktkod. 11931899
Brand: Corning™ 999818
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av tillverkad specialformulerad harts för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder ger en mycket inert tätningsyta.
Denna lock är tillverkad av ett harts speciellt framtaget för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Kåporna är försedda med ett inlimmat gummifoder över vilket är fast förbundet med ett PTFE-gränssnitt som ger en mycket inert tätningsyta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 18-415
Liner material PTFE
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Fenol
Färg Svart
Höjd (metrisk) 17,5 mm
Antal per förpackning 192/Pk.
nr per ärende 192/Cs.
Spetsmaterial PTFE, Gummi