Beskrivning
Tillverkad av tillverkad specialformulerad harts för att motstå effekterna av temperatur och ånga vid autoklavering. Corning™ Svarta fenolgängade skruvlock med PTFE-foder ger en mycket inert tätningsyta.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | 24-410 |
| Liner material | PTFE |
| Produkttyp | Screw Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Phenolic |
| Färg | Black |
| Höjd (metrisk) | 18,5 mm |
| Antal per förpackning | 144/Pk. |
| nr per ärende | 144/Cs. |
| Spetsmaterial | PTFE, Rubber |