Beskrivning
- Idealisk för fluorescens- och luminescensanalyser och för lagring av ämnen
- Brunnar med rund botten
- Obehandlad yta
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Svart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 75 till 200μ l |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Well Shape | Rund botten (U-brunn) |
| Visa mer |