Läs mer
Corning™ Svarta och vita 96-brunnars polypropenanalysplattor
Produktkod. 17710698 Handla allt Corning Produkter
Change view
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17710698 Vitt -
10285421 Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17710698 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4905.00 SEK
    4580.59 SEK / Paket med 100
    Save 324.41 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 17-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägre sammansättningsvidhäftning och högre lösningsmedelsbeständighet än polystyrenplattor
  • Idealisk för fluorescens- och luminescensanalyser och för lagring av ämnen
  • Brunnar med rund botten
  • Obehandlad yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Vitt
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Idealisk för fluorescens- och luminescensanalyser och för lagring av ämnen