Läs mer
Corning™ Svarta och vita 96-brunnars polypropenanalysplattor
Produktkod. p-2360189 Handla allt Corning Produkter
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 17710698
Brand: Corning™ 3355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lägre sammansättningsvidhäftning och högre lösningsmedelsbeständighet än polystyrenplattor
  • Idealisk för fluorescens- och luminescensanalyser och för lagring av ämnen
  • Brunnar med rund botten
  • Obehandlad yta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Vitt
Material Polypropen
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 75 till 200μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling Ej behandlad
Well Shape Rund
För användning med (applikation) Idealisk för fluorescens- och luminescensanalyser och för lagring av ämnen