Läs mer
Corning™ Bashuvudklämma
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10136377 Handla allt Corning Produkter
För användning med (utrustning):
Värmeplattor med temperatursond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10136377
Brand: Corning™ 440141
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För användning med: Värmeplattor med temperatursond
  • 2 tum lång rätvinklig svart anodiserad aluminium
  • Designad för att användas med Corning Temperatursondstödklämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,43 tum.
Diameter (metrisk) 11 mm
För användning med (utrustning) Värmeplattor med temperatursond
Längd (engelska) 0,65 tum.
Längd (metrisk) 16.5 mm
Typ Klämma