Läs mer
Corning™ Andningsbar tätningstejp för mikroplattor
Produktkod. 10173582 Handla allt Corning Produkter
Change view
Sterilitet:
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. Sterilitet Förpackningsstorlek
10173582 Sterila Paket med 500
1 options
Produktkod. 10173582 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8150.00 SEK
    7615.51 SEK / Paket med 500
    Save 534.49 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Passar 96- och 384-brunnars mikroplattor, polypropenblock
  • Enkel applicering och borttagning för kort- och långtidsförvaring
  • Ger tät försegling för att minimera avdunstning och kondens
  • Andningsbar tätningstejp tillåter gasutbyte över ytan
  • Förseglingstejpen 3345 är inte genomskinlig
Andra tillgängliga alternativ:
  • Universal optisk tätningstejp (kat. nr. 6575) är lämplig för användning mellan -70 C °och 100 C, °och är transparent.
  • Aluminiumförseglingstejp (kat.nr. 6569 och 6570) är lämplig för användning mellan -80 C °och 150 C, är °inte genomskinlig och kan stickas hål.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sterilitet Sterila
nr per ärende 500/Cs.
Antal per förpackning 50/Pk.
Produkttyp Andningsbar tätningstejp
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Ja