Läs mer
Corning™ Cellräknare
Produktkod. 15813915 Handla allt Corning Produkter
Change view
Produkttyp:
Cellräknare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15813915 Cellräknare Varje
1 options
Produktkod. 15813915 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 6749
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49610.00 SEK
    48491.65 SEK / Paket med 1
    Save 1118.35 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Corning cellräknare är snabb, exakt, billig och får plats i din handflata. Med molnbaserad cellräkning har du alltid den senaste tekniken till hands.
I flera år har valet mellan manuell och automatiserad cellräkning varit svårt. Manuell cellräkning är å ena sidan korrekt, men tidskrävande och mycket användarberoende. Automatiserad cellräkning är mycket snabbare och mindre användarberoende, men kostnaden för räkneobjektglas för engångsbruk kan vara ett problem. Ett svårt val, men nu finns det en lösning.
Den nya Corning cellräknaren är den första automatiserade cellräknaren som kombinerar det bästa av två världar. Den är:
  • Snabb– tack vare dess bildbearbetning online
  • Exakt– tack vare dess molnbaserade maskininlärningsalgoritm.
  • Billig– fungerar med vanlig återanvändbar hemocytometer av glas. Inga förbrukningsartiklar behövs.
  • Förbättrad upplösning– förmåga att exakt räkna så litet som 4μm (t.ex. PBMC)
Garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cellräknare
Cellstorlek Förmåga att exakt räkna så litet som 4 μm (t.ex. PBMC). Däggdjursceller 4 till 70 μm.
Förstoring 200X
Material Aluminium
Outlet stil USB 3.0
Provstorlek 10μ L
Höjd (metrisk) 100 mm
Längd (metrisk) 90 mm
Bredd (metrisk) 90 mm
Vikt (metrisk) 1.0 kg
Certifikat och efterlevnad CE, usTUVcsa
För användning med (applikation) Cellräkning