Läs mer
Corning™ Cellkulturflaska med streckkod
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10629302 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
750 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 84
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10629302 750 mL Paket med 84
1 options
Produktkod. 10629302 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431306
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har icke-repeterande streckkod för användning i automatisering
(Detta är den föreslagna ersättningen för 353118)
  • 175 cm² tillgängligt tillväxtområde
  • Tillverkad av optiskt klar ny polystyren
  • Behandlas för optimal cellfäste
  • Tryckt med partinummer för enkel spårbarhet
  • 100 % integritetstestad
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Ickepyrogena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Ja
Kapacitet (engelska) 25,3 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 750 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellvidhäftning och tillväxt
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Vinklad
nr per ärende 84/Cs.
Antal per förpackning 7/Pk.
Form Rektangulär
Ytbeläggning TC-behandlad
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Bottenform Rektangulär
Förslutningstyp Ventilerad