Läs mer
Corning™ Cellkulturbehandlade kolvar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10144001 Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Fenol
Phenolic Style
Plugg tätning
Vent
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Kantad
Straight
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 500
Produktkod. 10144001
Brand: Corning™ 431082
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för optimal synlighet och distorsionsfri mikroskopisk visning. Corning™ Cellkulturbehandlade kolvar finns i en mängd olika storlekar, utformningar och kapsyler för att möta laboratoriediagnostiska behov.
  • Stapelbar, polystyren
  • Ytbehandling av cellkultur främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Testad för sterilitet, toxicitet, cellvidhäftning och tillväxtfrämjande
  • Optiskt klara ytor ger distorsionsfri mikroskopvisning
  • Tryckt partinummer för produktspårbarhet
  • Steril och icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
  • Omdesignad hals på 75 cm 2 -kolv har en omdesignad hals för att underlätta hällning av media, 1,4 tum. (3,6 cm) höjd för lägre staplingshöjd; ventilkåpa har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Vinklad
Form Rektangulär
Ytbeläggning Vävnadskultur behandlad
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 225 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 370 mL