Läs mer
Corning™ Cellkulturbehandlade kolvar
BIOPHARMA
Produktkod. 10288990 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Fenol
Phenolic Style
Plugg tätning
Vent
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Kantad
Straight
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp Hals stil unitSize
10288990 70 mL Ventilerad Kantad Paket med 200
10226821 750 mL Fenol Vinklad Paket med 50
10767442 750 mL Plugg tätning Vinklad Paket med 50
10619151 70 mL Plugg tätning Kantad -
10439711 600 mL Plugg tätning Kantad Paket med 50
10585901 600 mL Ventilerad Kantad Paket med 50
10706872 600 mL Fenol Kantad Paket med 50
10492371 275 mL Vent Canted Paket med 100
10790113 70 mL Fenol Kantad Paket med 500
10296861 750 mL Ventilerad Vinklad Paket med 50
10586281 1000 mL Plugg tätning Vinklad Paket med 25
10144001 1000 mL Ventilerad Vinklad Paket med 25
10035230 720 mL Phenolic Style Straight Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10288990 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 430639
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av optiskt klar ny polystyren för optimal synlighet och distorsionsfri mikroskopisk visning. Corning™ Cellkulturbehandlade kolvar finns i en mängd olika storlekar, utformningar och kapsyler för att möta laboratoriediagnostiska behov.
  • Stapelbar, polystyren
  • Ytbehandling av cellkultur främjar cellvidhäftning och tillväxt
  • Testad för sterilitet, toxicitet, cellvidhäftning och tillväxtfrämjande
  • Optiskt klara ytor ger distorsionsfri mikroskopvisning
  • Tryckt partinummer för produktspårbarhet
  • Steril och icke-pyrogen
Kepstyper
  • Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
  • Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
  • Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
Flaskor med lutande hals har:
  • Antitip kjol
  • Gjutna graderingar
  • Frostade markeringar på båda sidor
  • Stödstång över toppen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 2,36 oz.
Stängningsfärg Orange
Stängningsmaterial HDPE
Kapacitet (metrisk) 70 mL
Material Polystyren
För användning med (applikation) För optimal cellfästning
Inkluderar Partinummer för enkel spårbarhet
Hals stil Kantad
Form Rektangulär
Ytbeläggning Vävnadskultur behandlad
Graderad Ja
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 25 cm²