Läs mer
Corning™ Cellkulturbehandlade kolvar
Handla allt Corning Produkter
Kapacitet (metrisk):
70 mL
275 mL
600 mL
720 mL
750 mL
1000 mL
Förslutningstyp:
Fenol
Phenolic Style
Plugg tätning
Vent
Ventilerad
Hals stil:
Canted
Kantad
Straight
Vinklad
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Paket med 25
Paket med 50
Paket med 500
Beskrivning
- Stapelbar, polystyren
- Ytbehandling av cellkultur främjar cellvidhäftning och tillväxt
- Testad för sterilitet, toxicitet, cellvidhäftning och tillväxtfrämjande
- Optiskt klara ytor ger distorsionsfri mikroskopvisning
- Tryckt partinummer för produktspårbarhet
- Steril och icke-pyrogen
Kepstyper
- Skruvlock av fenoltyp för kulturer som kräver gasutbyte
- Pluggförslutningslock för lufttäta kulturer
- Ventilationslock för att minimera cellkulturkontamination med gasutbyte
- Antitip kjol
- Gjutna graderingar
- Frostade markeringar på båda sidor
- Stödstång över toppen
- Omdesignad hals för att hjälpa till att hälla media, ventilkåpan har Costar™ -stil koncentrisk cirkel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 2,36 oz. |
| Stängningsfärg | Orange |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Kapacitet (metrisk) | 70 mL |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För optimal cellfästning |
| Inkluderar | Partinummer för enkel spårbarhet |
| Hals stil | Kantad |
| Form | Rektangulär |
| Ytbeläggning | Vävnadskultur behandlad |
| Visa mer |