Läs mer
Corning™ Cellexpansionspåsar
BIOPHARMA
Produktkod. 17243584 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1 l
3 l
5 l
Fyll volym:
190 ml
381 ml
633 ml
1252 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Fyll volym
17243584 1 l 381 ml
17253584 3 l 633 ml
17233584 500 ml 190 ml
17263584 5 l 1252 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17243584 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 9120085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1308.01 SEK / Paket med 1
    Save 31.99 SEK
    2% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har en enkelvävs polyolefinfilm med mycket god klarhet när den fylls för visningskulturer, lämpad för skalbar expansion
Cellexpansionspåsar är avsedda för expansion och odling av icke-vidhäftande celler. Påsarna är gjorda av enkelväv polyolefin, gaspermeabel film. Den integrerade slangen möjliggör fyllning, matning och provtagning i slutet system.
Funktioner och fördelar
  • Cellexpansion observerad med flera cellmodeller
  • Gasgenomsläpplig film
  • Återanvändbar provtagningsventil för testning under processen
  • Slang för sterila svetsanslutningar
  • Skalbar, användarvänlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20° till 40 °C
Certifikat och efterlevnad ANSI, AMI, ISO 11137
För användning med (applikation) Expansion och odling av icke-vidhäftande celler, idealisk för biofarmaceutiska grundforskningsapplikationer
Inkluderar Återanvändbar provtagningsventil
Slangstil Integrerad
Fyll volym 381 ml
Filmbeskrivning Enkelväv polyolefin gasgenomsläpplig film med god klarhet
nr per ärende 1 st.
Antal per förpackning 1/Pk.
Port detalj Port 1 - två ledningar med honluer och små klämmor, port 2 - dockningsbar påfyllningsledning med provtagningsventil och liten klämma
Kvantitet Varje
Steriliseringsmetod Strålning
Produkttyp Cellexpansionspåse
Kapacitet (metrisk) 1 l