Läs mer
Corning™ Celllyftare
BIOPHARMA
Produktkod. 10508292 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (engelska):
7 tum
Produktkod. Längd (engelska)
10508292 7 tum
1 options
Produktkod. 10508292 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3545.00 SEK
    3310.67 SEK / Paket med 100
    Save 234.33 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad med en bred fasad kant för cellodlingsrätter. Corning™ Celllyftare är ett idealiskt verktyg för att skörda stamceller och kolonier med bibehållen hög livskraft.
  • Användbar för manuell skörd av celler
  • Bladets design minimerar cellskador och säkerställer jämn kontakt med tillväxtytan.
  • Celllyftare är användbar för att skörda celler (särskilt stamceller) i rätter.
  • Cellskrapor designade för användning i kolvar
  • Individuellt inslagna
  • Sterila
  • Ickepyrogena
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Sterilitet Sterila
    För användning med (utrustning) Cellodlingsrätter
    Längd (engelska) 7 tum
    Längd (engelska) Blade 0,74 tum.
    Längd (metrisk) 18 cm
    Längd (metrisk) kniv 1.9 cm
    Kanter Bred fasad
    Produkttyp Celllyftare