Läs mer
Corning™ Cellskrapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 10370881 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
39 cm
Längd (metrisk) kniv:
1,8 cm
3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
10370881 39 cm 3 cm Paket med 100
10702192 25 cm 1,8 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10370881 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5000.00 SEK
    4670.39 SEK / Paket med 100
    Save 329.61 SEK
    6% Av
I lager
Vinklat svängbart blad minimerar cellskador och säkerställer jämn kontakt med tillväxtområdet. Corning™ Cellskrapor är idealiska för att skörda celler.
  • Långt handtag ger enkel åtkomst till cellodlingsflaskor och rullflaskor
  • Designad för användning i 25, 75 och 225 cm 2 flaskor
  • Steril; certifierad icke-pyrogen
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) Blade 1,18 tum.
Längd (metrisk) kniv 3 cm
Längd (engelska) Handtag 15 tum
Längd (metriskt) handtag 39 cm
Produkttyp Cellskrapa
Inkluderar Blad med handtag
Sterilitet Sterila