Läs mer
Corning™ Cellskrapor
BIOPHARMA
Produktkod. 10702192 Handla allt Corning Produkter
Change view
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
39 cm
Längd (metrisk) kniv:
1,8 cm
3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metriskt) handtag Längd (metrisk) kniv Förpackningsstorlek
10702192 25 cm 1,8 cm Paket med 100
10370881 39 cm 3 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10702192 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 3010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3860.00 SEK
    3603.33 SEK / Paket med 100
    Save 256.67 SEK
    6% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinklat svängbart blad minimerar cellskador och säkerställer jämn kontakt med tillväxtområdet. Corning™ Cellskrapor är idealiska för att skörda celler.
  • Långt handtag ger enkel åtkomst till cellodlingsflaskor och rullflaskor
  • Designad för användning i 25, 75 och 225 cm 2 flaskor
  • Steril; certifierad icke-pyrogen
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Skörda celler
Längd (engelska) Blade 0,7 tum
Längd (metrisk) kniv 1,8 cm
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Produkttyp Cellskrapa
Inkluderar Blad med handtag
Sterilitet Sterila