Läs mer
Corning™ Cellskrapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-48582 Handla allt Corning Produkter
Längd (metriskt) handtag:
25 cm
39 cm
Längd (metrisk) kniv:
1.8 cm
3 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10702192
Brand: Corning™ 3010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vinklat svängbart blad minimerar cellskador och säkerställer jämn kontakt med tillväxtområdet. Corning™ Cellskrapor är idealiska för att skörda celler.
  • Långt handtag ger enkel åtkomst till cellodlingsflaskor och rullflaskor
  • Designad för användning i 25, 75 och 225 cm 2 flaskor
  • Steril; certifierad icke-pyrogen
  • Individuellt inslagna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Skörda celler
Längd (engelska) Blade 0,7 tum
Längd (metrisk) kniv 1.8 cm
Längd (engelska) Handtag 10 tum
Längd (metriskt) handtag 25 cm
Produkttyp Cellskrapa
Inkluderar Blad med handtag
Sterilitet Sterila