Läs mer
Corning™ Sterila cellsilar
BIOPHARMA
Produktkod. 15360801 Handla allt Corning Produkter
Change view
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
100μ m
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Maskstorlek Färg Förpackningsstorlek
15360801 40μ m Blått Paket med 50
15370801 70μ m Vitt Paket med 50
15380801 100μ m Gult Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15360801 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 431750
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolerar primära celler snabbt för att konsekvent få en enhetlig encellssuspension från vävnader. Corning™ Sterila cellsilar är idealiska för beredning av flödescytometriprover och används med stamceller och primära celler.
  • Starkt nylonnät finns i tre porstorlekar (40, 70 eller 100μ m) för olika tillämpningar
  • Passar alla stora märken av 50 ml koniska rör
  • Icke cytostatika har färgkodade polypropenramar
  • Greppområde för hantering med pincett
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Används för förfiltrering av lösningar som innehåller partiklar> μ40 m och för rengöring av cellsuspensioner före subodling, räkning och analys eller frysning
  • Individuellt förpackad i lättöppnade påsar
För beredning av:
  • Encellssuspensioner av blodkroppar
  • Prover för primära cellkulturer och immunogener
  • Primära celler från vävnad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mesh material Nylon
Färg Blått
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Koniska rör, 50 ml
Maskstorlek 40μ m