Läs mer
Corning™ Sterila cellsilar
BIOPHARMA
Produktkod. p-4830339 Handla allt Corning Produkter
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
100μ m
Färg:
Blått
Gult
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15360801
Brand: Corning™ 431750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Isolerar primära celler snabbt för att konsekvent få en enhetlig encellssuspension från vävnader. Corning™ Sterila cellsilar är idealiska för beredning av flödescytometriprover och används med stamceller och primära celler.
  • Starkt nylonnät finns i tre porstorlekar (40, 70 eller 100μ m) för olika tillämpningar
  • Passar alla stora märken av 50 ml koniska rör
  • Icke cytostatika har färgkodade polypropenramar
  • Greppområde för hantering med pincett
  • Steriliserad med gammabestrålning
  • Används för förfiltrering av lösningar som innehåller partiklar> μ40 m och för rengöring av cellsuspensioner före subodling, räkning och analys eller frysning
  • Individuellt förpackad i lättöppnade påsar
För beredning av:
  • Encellssuspensioner av blodkroppar
  • Prover för primära cellkulturer och immunogener
  • Primära celler från vävnad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mesh material Nylon
Färg Blått
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Koniska rör, 50 ml
Maskstorlek 40μ m